Få mere at vide
Invitrogen™ SuperFi™ Buffere
Artikelnummer. 15555033
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15555033 Farveløs 5ml
15565033 Grøn 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555033 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12355005
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen SuperFi Buffer er en 5X bufferløsning optimeret til brug med Platinum SuperFi DNA polymerase.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer er en 5X bufferløsning optimeret til brug med Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA polymerase. Bufferen indeholder 7,5 mM MgCl2 , som giver 1,5 mM MgCl2 i den endelige reaktion.
De SuperFi Grøn buffer (kat. nr. 12356005) inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymets ydeevne og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefaler vi at bruge den farveløse SuperFi™ Buffer. (12355005)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Mængde 4 x 1.25 mL
Inkluderer 5X SuperFi Buffer (4 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C.