Få mere at vide
MP Biomedicals™ SuperFastPrep-2™ Bærbar perlekværn og lyseringssystem, 2 x 2 mL, batteridrevet
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
- Produktoversigt: SuperFastPrep2 er et kompakt, trådløst, håndholdt prøveafbrydelsesinstrument designet til hurtigt og effektivt at homogenisere, male eller lysere biologiske og miljømæssige prøver. Det kan bruges på fjerntliggende steder og i de fleste vejrforhold til øjeblikkelig indsamling, behandling og konservering af prøver.
- SuperFastPrep-2 bruger en unik mekanisme monteret på et roterende værktøj designet til at fungere med 600 til 4.800 cyklusser i minuttet med et fuldt opladet batteri. Den selvstændige enhed har to standard 2 mL skruelåg Lysing Matrix-rør, der er optimeret til et bredt udvalg af prøvetyper. Inkluderet med enheden er et drejehåndtag, to lithium-ion genopladelige batterier, ladestation, spændingsomformer og beskyttende bæretaske.
- Anvendelser: Bruges til at homogenisere, slibe eller lysere alle prøver SuperFastPrep-2 bærbar homogenisator lyserer grundigt og hurtigt enhver vævs- og celletype, hvilket muliggør nem og reproducerbar isolering af stabilt RNA, aktive proteiner og genomisk DNA i fuld længde.
- Prøvevolumen: Op til 200 mg i 1 ml buffer
- Kapacitet: 2 x 2 mL rør
- 90/240 V til laboratorieversion, ledningsfri drift til feltversion.
Anbefalet opbevaring
Store at Room Temperature (15–30°C).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Det kan bruges til at lysere mikrober i jord-, sediment-, slam- og fækalprøver og kan effektivt behandle svær-at-lysere svampe-, alge-, plante- og dyrevæv. Det kan bruges på ethvert fjernt sted og i de fleste vejrforhold, når øjeblikkelig prøveindsamling, behandling og konservering er påkrævet af forskeren. |
| Støjniveau | 80 til 100 dB |
| Prøvevolumen | Op til 200 mg i 1 ml buffer |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.