Beskrivelse
- Op til 50 % højere opløsning sammenlignet med forgængeren Superdex 75 for forbedret renhed og analyseresultater
- Kørselstid reduceret til en tredjedel sammenlignet med forgængeren Superdex 75, med bibeholdt opløsning for hurtigere resultater
- Alsidig brug i både præparative og analytiske applikationer, især med rekombinante mærkede proteiner
- Tolerance over for gentagne skrappe rengøringsprocedurer ved høj pH sikrer lang søjlelevetid og minimerer overførsel
- Højere parti-til-parti-konsistens sammenlignet med forgængeren Superdex 75
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Højopløsningsstørrelseseksklusionskromatografi (SEC) i mikroskala (4 til 50 L μprøvevolumen) |
| Volumen (metrisk) seng | ∼2,4 ml |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?