Få mere at vide
Cytiva Superdex 75 Increase færdigpakket søjle, 10/300 GL
Artikelnummer. 15579244 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) seng:
∼24 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) seng Pakningsstørrelse
15579244 ∼24 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15579244 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29148721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23430.00 DKK
    21836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1594.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse søjler til præparativ oprensning samt til karakterisering og analyse af proteiner med molekylvægte mellem Mr 3.000 og 70.000, såsom rekombinant mærkede proteiner. Cytiva HisTrap™ Excel færdigpakkede søjler har tolerance over for gentagne skrappe rengøringsprocedurer ved høj pH sikrer lang søjlelevetid og minimerer overførsel.
  • Op til 50 % højere opløsning sammenlignet med forgængeren Superdex 75 for forbedret renhed og analyseresultater
  • Kørselstid reduceret til en tredjedel sammenlignet med forgængeren Superdex 75, med bibeholdt opløsning for hurtigere resultater
  • Alsidig brug i både præparative og analytiske applikationer, især med rekombinante mærkede proteiner
  • Tolerance over for gentagne skrappe rengøringsprocedurer ved høj pH sikrer lang søjlelevetid og minimerer overførsel
  • Højere parti-til-parti-konsistens sammenlignet med forgængeren Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Størrelseskromatografi med høj opløsning (SEC) i lille skala (25 til 500μl prøvevolumen)
Volumen (metrisk) seng ∼24 ml
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superdex 75 Increase, 10/300 GL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol