Få mere at vide
Cytiva Superdex™ 30 Forberedelsesklasse
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
150 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
Beskrivelse
- Gelfiltreringsmedium
- Til rensning af proteiner med en molekylvægt på op til 10.000
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
- pH-stabilitet arbejdsområde
- Fås i 150 ml flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 150 mL |
| Flowhastighed | 10 til 50 cm/time. |
| Partikelstørrelse | 24 til 44μ m |
| Produkttype | Superdex Medier |
| Format | Solid sfærisk perle |
| Til brug med (applikation) | Separation, polering og produktformulering af peptider og små proteiner |
| Maks. Tryk | 70psi |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | Sammensætning af tværbundet agarose og dextran |
| Prøvetype | Peptider og små proteiner |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Superdex 30 prep grade, 150 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.