Få mere at vide
Cytiva Superdex 30 PG størrelsesudelukkelseskromatografimedier færdigpakket i HiLoad 26/600 kolonne
Artikelnummer. 11360342 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
320 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Sengevolumen Pakningsstørrelse
11360342 320 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11360342 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28989332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35435.00 DKK
    32376.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3059.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Demonteringsværktøj, støtteskærm, netring (10 m), μO-ring, stoppropper og instruktioner.
Superdex 30 prep grade (PG) størrelsesudelukkelseskromatografi (gelfiltrering) medier færdigpakket i en HiLoad 26/600 kolonne er optimeret til adskillelse af proteiner og peptider, men kan også med succes bruges til at adskille oligosaccharider.
  • Højopløselig adskillelse – med korte driftstider og god genopretning.
  • Høj kapacitet – ved høje flowhastigheder.
  • Forpakket – for praktisk brugsklare brug og reproducerbare resultater.
  • Skalerbar proteinseparation – opskaler nemt separationer til produktionsniveauer.
  • Integrerede arbejdsgange – 1/16” fittings til bekvem forbindelse med ÄKTA-proteinrensningssystemer.
Anbefalet opbevaring
4 to 30°C, 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed <2,6 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Sengevolumen 320 mL
Produkttype Superdex forpakket kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 26 mm
Materiale Superdex 30 forberedende klasse
Maks. Tryk 3 bar [0,3 MPa] (42 psi)
pH-område 3 til 12
Inkluderer Demonteringsværktøj, supportskærm, netring (10 μm), O-ring, stop-propper og instruktioner.
Emballage 1 × 320mL
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiLoad 26/600 Superdex 30 pg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol