Få mere at vide
Cytiva Superdex 30 Forøgelse Tricon™ 10/300 GL færdigpakket SEC-søjle
Artikelnummer. 15729140 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15729140 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15729140 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29219757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23455.00 DKK
    21836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1619.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til høj opløsning i småskala præparativ oprensning og analyse til prøvevolumener op til 500 μL
  • Erstatning for Superdex peptidsøjler
  • Reduceret køretid med bibeholdt opløsning for tidsbesparelse eller øget gennemløb
  • Højere opløsning for forbedret proteinrenhed og analysedata
  • Højere parti-til-parti konsistens for
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <1,2 ml/min. 1
Partikelstørrelse ∼9μ m 1
Sengevolumen 24mL
Produkttype Superdex forpakket kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 10mm
Til brug med (applikation) Høj opløsning, småskala oprensning og analyse af små biomolekyler med Mr∼ 100 til∼ 7000, såsom peptider
Højde (metrisk) 279 til 309 mm
Materiale Søjlerør: Borosilikatglas; Sengestøtte: Polyethylen (PE) filter
pH-område 3 til 12
Support Type Filter
Emballage Superdex Øge
Indhold og opbevaring 4°°C til 30°°C, 20% ethanol