Få mere at vide
Cytiva Superdex 30 Forøg præcision 3.2/300 GL færdigpakket SEC-søjle
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Erstatning for Superdex peptidsøjler
- Reduceret køretid med bibeholdt opløsning for tidsbesparelse eller øget gennemløb
- Højere opløsning for forbedret proteinrenhed og analysedata
- Højere parti-til-parti konsistens for
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Flowhastighed | 0,075 ml/min 1 |
| Partikelstørrelse | ∼9μ m 1 |
| Sengevolumen | 2.4mL |
| Produkttype | Superdex forpakket kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2mm |
| Til brug med (applikation) | Høj opløsning, småskala oprensning og analyse af små biomolekyler med Mr∼ 100 til∼ 7000, såsom peptider |
| Materiale | Søjlerør: Borosilikatglas; Sengestøtte: Titatium |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | Frit |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Superdex 30 Increase 3.2/300
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.