Description
- Gelfiltreringsmedium
- Til rensning af proteiner med fraktioneringsområde: 10000 til 600000Da
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
- pH-stabilitet arbejdsområde
- Fås i 150 ml flaske
Specifications
Specifications
| Mængde | 150mL |
| Flowhastighed | 10 til 50 cm/time. |
| Partikelstørrelse | 24 til 44μ m |
| Produkttype | Superdex Medier |
| Format | Solid sfærisk perle |
| Til brug med (applikation) | Separation, polering og produktformulering af monoklonale antistoffer |
| Maks. Tryk | 70psi |
| pH-område | 3 til 13 |
| Support Type | Sammensætning af tværbundet agarose og dextran |
| Prøvetype | Rekombinant protein |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Superdex 200 prep grade, 150 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol