Få mere at vide
Cytiva Superdex™ 200 Increase 5/150 GL forpakkede Tricorn™-kolonner
Artikelnummer. 15142355 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
4 til 50 μl;
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Sengevolumen Pakningsstørrelse
15142355 4 til 50 μl; Hver
1 options
Artikelnummer. 15142355 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28990945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23645.00 DKK
    21836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1809.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til størrelseseksklusionskromatografi og analyse af proteiner med molekylvægte mellem 10.000 og 600.000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL forpakkede Tricorn™-kolonner er designet til præparativ oprensning i lille skala.
  • Til hurtig renhedskontrol og screening af forskellige eksperimentelle forhold
  • Forpakket med Superdex 200 Increase-medie
  • Komposit af tværbundet agarose med høj gennemstrømning og dextran base-matrix til høje flowhastigheder
  • Mindre perlestørrelse på gennemsnitlig 8,6 μm for øget resolution
  • Flowhastighed: <0,75 ml/min1
  • Bedvolumen: Cirka 3 ml
  • Søjle 1.D.: 5 mm
  • Kolonner leveres med to fingertætte han-tilslutninger på 1/16 tommer til tilslutning til AKTA™ eller andet system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 4 til 50 μl;
Produkttype Superdex 200 Increase
Til brug med (applikation) Hurtige renhedstjek og hurtige screeninger
Materiale Tværbundet agarose og dextran
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.