Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 17294913 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17294913 10 ml
1 options
Artikelnummer. 17294913 Leverandør Labcon Leverandørnr. 38148700089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1649.90 DKK / Pakke med 1000
    Spare 510.10 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Inkluderer påsat hætte og integreret støbt elastomer tætning
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Valideret sterilisering (ISO 11137) muligheder til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • IATA 95kPa certificeret til at være i overensstemmelse med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver
  • Inkluderer påsat hætte og integreret støbt elastomer tætning
  • Autoklaverbar (med hætter påsat)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.000 x G
  • Minimum temperatur: -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Produkttype Prøveindsamlings- og transportrør
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 0,34 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Lukningsfarve Blågrøn
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg med elastomerforsegling
Oversigt Fritstående rør
Til brug med (applikation) IATA DGR UN3373 Transport
Gradueringer 1 mL
Højde (metrisk) 94 mm
Længde (metrisk) 115 mm
RCF-vurdering 12,000 x g
Bredde (metrisk) 15.2 mm
Mængde 1000/Cs.