Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Prøveindsamlings- og transportrør, UVSafe™
Artikelnummer. p-200085098 Shop alle Labcon produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Lukning inkluderet:
Ja, i separat pose
Nej
Artikelnummer. 30057804
Brand: Labcon™ 38138710089
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SuperClear™ Prøveopsamlings- og transportrør er lækagesikre, fritstående rør. Mød IATA og USA DOT 95 kPa ydeevnespecifikationer er lovpligtige ved forsendelse af prøver med jord eller luft. Velegnet til brug i medicinske, diagnostiske og forskningslaboratorier.
  • Prøveindsamlings- og transportrør
  • Labcon; SuperClear™
  • Hætte med integreret støbt elastomer tætning (til artikler, der leveres med hætter)
  • Indeholder formstøbte gradueringer og skriveflade
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar (med hætter påsat)
  • Fremstillet i USA .
Tekniske data
Farve Ravgul
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
Produkttype Transportrør (selvstående)
Lukningsfarve Blågrøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Udseende
Til brug med (udstyr) -80 °C frysere, køleskabe, centrifuger
Gradueringer Hver ml
nr. pr. sag 1000
Pakkekonfiguration 2 poser med 500 rør og 2 poser med 500 kapsler hver
nr. pr. pakke 500
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Maks. Kraft 12,000 x g
Uddannet Ja
Lukning inkluderet Ja, i separat pose
Lukningsmateriale Polyethylen
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 60.2 mm
Lukketype Skruehætte med integreret støbt elastomer tætning