Beskrivelse
- Prøveindsamlings- og transportrør
- Labcon; SuperClear™
- Hætte med integreret støbt elastomer tætning (til artikler, der leveres med hætter)
- Indeholder formstøbte gradueringer og skriveflade
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 12.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar (med hætter påsat)
- Fremstillet i USA .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver |
| Produkttype | Transportrør (selvstående) |
| Lukningsfarve | Blågrøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Udseende |
| Til brug med (udstyr) | -80 °C frysere, køleskabe, centrifuger |
| Vis mere |