Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 30058131 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30058131 5 ml
30058130 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058131 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 38138750009
Forventet forsendelse: 04-02-2027
De SuperClear™ Prøveopsamlings- og transportrør er lækagesikre, fritstående rør. Mød IATA og USA DOT 95 kPa ydeevnespecifikationer er lovpligtige ved forsendelse af prøver med jord eller luft. Velegnet til brug i medicinske, diagnostiske og forskningslaboratorier.
  • Prøveindsamlings- og transportrør
  • Labcon; SuperClear™
  • Hætte med integreret støbt elastomer tætning (til artikler, der leveres med hætter)
  • Indeholder formstøbte gradueringer og skriveflade
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks; Centrifugering til 12.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar (med hætter påsat)
  • Fremstillet i USA .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
Lukningsfarve Blågrøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Prøvesamling, transportrør
Til brug med (udstyr) -80 °C frysere, køleskabe, centrifuger
Højde (engelsk) 60.2 mm
Gradueringer Hver ml
Inkluderer Rør og hætter separat
Pakkekonfiguration 2 poser med 500 rør og 2 poser med 500 kapsler hver
Mængde 500/Pk., 1000/Cs.
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Maks. Kraft 12,000 x g
Uddannet Ja
Lukning inkluderet Nej
Lukningsmateriale Polyethylen
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 60.2 mm
Lukketype Skruehætte med integreret støbt elastomer tætning
Egnet til formålet Steril
Produkttype Transportrør (selvstående)