Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 30058130 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30058130 10 ml
30058131 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058130 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 38148750009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SuperClear™ Prøveopsamlings- og transportrør er lækagesikre, fritstående rør. Mød IATA og USA DOT 95 kPa ydeevnespecifikationer er lovpligtige ved forsendelse af prøver med jord eller luft. Velegnet til brug i medicinske, diagnostiske og forskningslaboratorier.
  • Prøveindsamlings- og transportrør
  • Labcon; SuperClear™
  • Hætte med integreret støbt elastomer tætning (til artikler, der leveres med hætter)
  • Indeholder formstøbte gradueringer og skriveflade
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks; Centrifugering til 12.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar (med hætter påsat)
  • Fremstillet i USA .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
Produkttype Transportrør (selvstående)
Lukningsfarve Blågrøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Prøvesamling, transportrør
Til brug med (udstyr) -80 °C frysere, køleskabe, centrifuger
Højde (engelsk) 94 mm
Gradueringer Hver ml
nr. pr. sag 500
Pakkekonfiguration 2 poser med 500 rør og 2 poser med 500 kapsler hver
nr. pr. pakke 500
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Maks. Kraft 12,000 x g
Uddannet Ja
Lukning inkluderet Nej
Lukningsmateriale Polyethylen
Dnase Free Ja
Lukketype Skruehætte med integreret støbt elastomer tætning
Egnet til formålet Steril