Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugerør uden hætter, 1,7 ml
Artikelnummer. 17597886 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17597886
Brand: Labcon™ 30338770009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør er komplet med sideinddelinger og en matteret skriveoverflade.
  • Mikrocentrifugerør
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Høj centrifugering
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Materiale Polypropylenharpiks
Format Indpakket
Til brug med (applikation) Centrifugering
Højde (metrisk) 39.3 mm
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Rør/Pk., 10 Pk./Cs.
Volumen (metrisk) 1.7 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
Maks. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.7 mm