Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
Brand:  Labcon™ 3033-874-000-9
 View more versions of this product
Product Code. 17577886
  • 184.05 DKK / Pack of 500
Only null left
Estimated Shipment: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
USP Class VI
Red
Bagged
39.3 mm
500 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs.
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
SuperClear™
10.7 mm
Autoclavable
Polypropylene Resin
Centrifugation
500/Pk.
1.7 mL
Non-sterile
20,000 RCF
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL > Microcentrifuge Tubes; Color: Red; Autoclavable: Autoclavable; Diameter (Metric) Outer: 10.7 mm; Length (Metric): 39.3 mm; Max. RCF: 20,000 RCF
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt