Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugerør uden hætter, 1,7 ml
Artikelnummer. 17567886 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17567886
Brand: Labcon™ 30338730009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør er komplet med sideinddelinger og en matteret skriveoverflade.
  • Mikrocentrifugerør
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Høj centrifugering
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Materiale Polypropylenharpiks
Format Indpakket
Til brug med (applikation) Centrifugering
Højde (metrisk) 39.3 mm
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Rør/Pk., 10 Pk./Cs.
Volumen (metrisk) 1.7 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
Maks. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.7 mm
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.