Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugerør uden hætter, 1,7 ml
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Høj centrifugering
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Format | Indpakket |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Højde (metrisk) | 39.3 mm |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Emballage | 500 tips/pose, 10 poser/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 1.7 mL |
| Vis mere |