Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugerør med elastomere skruelåg
Artikelnummer. p-7244352 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Konisk rør
Selvstående rør
Volumen (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Artikelnummer. 17507926
Brand: Labcon™ 36438700009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mikrocentrifugerør med flade skruelåg.
  • Flade hætter med integreret elastomer tætning
  • Hætten inkluderer en blød gribeflade, støbte gradueringer og mærkningsplet
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Format Indpakket
Til brug med (applikation) Centrifugering
Højde (metrisk) 44.5 mm
Emballage 500 rør og 500 hætter i separate poser, 10 poser/Cs.
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
Uddannet Nej
Maks. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.4 mm
Produkttype Selvstående rør