Få mere at vide
Labcon SuperClear™ Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 17496763 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
Kasket stil:
Ekstra store påsatte hætter
Påsatte hætter
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17496763
Brand: Labcon 30468720009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med sideinddelinger og frostet skriveflade
  • Mikrocentrifugerør
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Høj centrifugering
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Farve Gul
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
nr. pr. pakke 500
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 RCF
Gradueringer 0.1 mL