Få mere at vide
Labcon SuperClear™ Mikrocentrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
Kasket stil:
Ekstra store påsatte hætter
Påsatte hætter
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Høj centrifugering
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2,0 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til 121 °C |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Vis mere |