Beskrivelse
- Integreret støbt elastomer tætning
- Indeholder formstøbte gradueringer og skriveflade
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og smitsomme prøver
- Centrifugering til 12.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar (med hætter påsat)
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 1000/Cs. |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Emballage | 500 slanger/pose, 2 poser/cs. |
| Mængde | 500 Rør/Pk., 2 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |