Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 2,0 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/ Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør
- Stil med skruelåg
- Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Umonteret i separat pose |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Vis mere |