Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 2,0 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16694122 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/ Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Product Code. 16694122
missing translation for 'mfr': Labcon 36618750009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
  • Mikrocentrifugerør
  • Stil med skruelåg
  • Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 50 Rør/Taske, 10 Poser/ Pk., 10 Pk./Cs.
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugerør
Uddannet Ja
Lukketype Påsat hætte
Maks. RCF 20,000 RCF