Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16654112 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Emballage unitSize
16654112 Ikke inkluderet 500 rør/pose, 10 poser/Cs. Pakke med 500
16664112 Skruelåg 500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs. -
16674112 Påsat hætte 50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16654112 Leverandør Labcon Leverandørnr. 36208700009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fritstående rør med støbte inddelinger og mærkningsplet.
  • Mikrocentrifugerør med skruelåg
  • Fritstående rør
  • Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -°80 C; Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Oversigt Uden kasketter
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugerør
Uddannet Ja
Lukketype Ikke inkluderet
Maks. RCF 20,000 RCF