Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Kulturrør
Artikelnummer. 16684092 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Materiale:
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
125 rør/pose, 8 poser/Cs.
25 rør/pose, 20 poser/Cs.
Farve:
Klar
Neutral
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Materiale Emballagemængde Farve
16684092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16644092 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Neutral
16624092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Neutral
16674092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16634092 Dobbeltpositionshætte Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Klar
16614092 Ikke inkluderet Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Klar
16654092 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16604102 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16624102 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs. Neutral
16694092 Dobbeltpositionshætte Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16664092 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16614102 Dobbeltpositionshætte Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs. Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16684092 Leverandør Labcon Leverandørnr. 35263550009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kapacitet: 14 ml
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (metrisk) 17 mm
Maks. RCF 3000 RCF
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Ikke inkluderet
Farve Neutral
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylenharpiks
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Kultur
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Emballagemængde 125 rør/pose, 8 poser/Cs.
Mængde 125 Rør/Taske
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Bulk pakke 125
Lukning inkluderet Nej