Beskrivelse
- Kulturrør
- Til cellekultur og generel laboratoriebrug
- Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Kapacitet: 14 ml
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Maks. RCF | 3000 RCF |
| Produkttype | Rør med rund bund |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Farve | Neutral |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |