Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Kulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644092 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Materiale:
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
125 rør/pose, 8 poser/Cs.
25 rør/pose, 20 poser/Cs.
Farve:
Klar
Neutral
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Materiale Emballagemængde Farve
16644092 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Neutral
16624092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Neutral
16674092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16634092 Dobbeltpositionshætte Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Klar
16614092 Ikke inkluderet Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. Klar
16654092 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16604102 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16684092 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Neutral
16624102 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs. Neutral
16694092 Dobbeltpositionshætte Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16664092 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Klar
16614102 Dobbeltpositionshætte Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs. Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16644092 Leverandør Labcon Leverandørnr. 35168000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 DKK
    724.81 DKK / Pakke med 1000
    Spare 67.19 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kapacitet: 14 ml
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 17 mm
Maks. RCF 1500 RCF
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Dobbeltpositionshætte
Farve Neutral
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylenharpiks
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Kultur
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Emballagemængde 1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
Mængde 1000/pose
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Bulk pakke 1000