Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Kulturrør
Artikelnummer. 17557906 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylenharpiks
Polystyren
Maks. RCF:
1500 x g
3000 x g
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
125 rør/pose, 10 poser/Cs.
125 rør/pose, 8 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Maks. RCF Sterilitet Mængde Pakningsstørrelse
17557906 Polystyren 1500 x g Steril 125 rør/pose, 10 poser/Cs. -
16684082 Polypropylenharpiks 3000 x g Ikke steril 125 rør/pose, 8 poser/Cs. -
16694082 Polypropylenharpiks 3000 x g Steril 125 rør/pose, 8 poser/Cs. -
16664082 Polypropylenharpiks 3000 x g Ikke steril 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. -
16674082 Polystyren 1500 x g Ikke steril 125 rør/pose, 8 poser/Cs. Pakke med 1000
16654082 Polystyren 1500 x g Ikke steril 1000 rør/pose, 1 pose/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17557906 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 34253550009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    112.11 DKK / Pakke med 125
    Spare 3.89 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
SuperClear™ kulturrør er ideelle til cellekultur og generel laboratoriebrug.
  • Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (metrisk) 13 mm
Maks. RCF 1500 x g
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Lukketype Prop
Farve Klar
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Mængde 125 rør/pose, 10 poser/Cs.
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 8 mL