Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Kulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16674082 Shop alle Labcon produkter
Materiale:
Polypropylenharpiks
Polystyren
Maks. RCF:
1500 x g
3000 x g
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
125 rør/pose, 10 poser/Cs.
125 rør/pose, 8 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16674082
Brand: Labcon™ 34253500009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SuperClear™ kulturrør er ideelle til cellekultur og generel laboratoriebrug.
  • Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (metrisk) 13 mm
Maks. RCF 1500 x g
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Mængde 125 rør/pose, 8 poser/Cs.
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 8 mL