Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Kulturrør
Shop alle Labcon produkter
Materiale:
Polypropylenharpiks
Polystyren
Maks. RCF:
1500 x g
3000 x g
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs.
125 rør/pose, 10 poser/Cs.
125 rør/pose, 8 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Med ekstra tykke vægge for at forhindre brud
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Maks. RCF | 1500 x g |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Farve | Klar |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Nej |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| Vis mere |