Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194004 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylen USP klasse VI harpiks
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 rør/pose, 1 pose/æsker
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 rør/pose, 20 poser/æsker
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
Artikelnummer. 16684072
Brand: Labcon 33353350009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 12 mm
Maks. RCF 1500 RCF
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Dobbeltpositionshætte
Farve Neutral
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Kultur
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Emballagemængde 25 rør/pose, 20 poser/Cs
Mængde 25 rør/pose
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)