Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Cellekulturrør
- Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Artikelnummer. 17275714 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylene Resin
Polypropylenharpiks
Polystyren
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Mængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 slanger/pose, 1 pose/cs
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 slanger/pose, 20 poser/cs
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Lukketype | Materiale | Farve | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17275714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Neutral | 125/Pk, 1000/Cs | Pakke med 125 |
| 16684072 | Dobbeltpositionshætte | Polystyren | Neutral | 25 rør/pose, 20 poser/Cs | - |
| 16674072 | Dobbeltpositionshætte | Polypropylenharpiks | Neutral | 125 rør/pose, 8 poser/Cs | - |
| 16694072 | Dobbeltpositionshætte | Polypropylenharpiks | Neutral | 25 rør/pose, 20 poser/Cs | - |
| 16664072 | Dobbeltpositionshætte | Polystyren | Neutral | 125 rør/pose, 8 poser/Cs | - |
| 16614082 | Stikforsegling | Polypropylenharpiks | Neutral | 25 rør/pose, 20 poser/Cs | - |
| 16604082 | Stikforsegling | Polystyren | Neutral | 25 rør/pose, 20 poser/Cs | - |
| 16634072 | Internt stik med to positioner | Polystyren | Neutral | 1000 rør/pose, 1 pose/Cs | - |
| 16634082 | Ikke inkluderet | Polypropylene Resin | Neutral | 1000 slanger/pose, 1 pose/cs | - |
| 16654072 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Neutral | 125 rør/pose, 8 poser/Cs | Pakke med 1000 |
| 16644082 | Ikke inkluderet | Polypropylene Resin | Neutral | 25 slanger/pose, 20 poser/cs | - |
| 16624072 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Neutral | 3000 rør/pose, 1 pose/Cs | - |
| 16624082 | Ikke inkluderet | Polystyren | Neutral | 1000 slanger/pose, 1 pose/cs | - |
| 16644072 | Ikke inkluderet | Polystyren | Neutral | 125 rør/pose, 8 poser/Cs | Pakke med 1000 |
| 17275704 | Ikke inkluderet | Polystyren | Klar | 3000/Pk | Pakke med 3000 |
| 17285704 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Neutral | 1000/Pk | Pakke med 1000 |
| 17255714 | Dobbeltpositionshætte | Polypropylenharpiks | Neutral | 1000/Pk | - |
| 17235714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Blå | 1000/Pk | Pakke med 1000 |
| 17245714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Grøn | 1000/Pk | - |
| 17225714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Lilla | 1000/Pk | - |
| 17215714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Rød | 1000/Pk | - |
| 17205714 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Orange | 1000/Pk | - |
| 17265714 | Ikke inkluderet | Polystyren | Neutral | 125/Pk, 1000/Cs | - |
| 17295704 | Ikke inkluderet | Polypropylenharpiks | Gul | 1000/Pk | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17275714
Leverandør
Labcon
Leverandørnr.
33263500009
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
66.55 DKK
64.94 DKK / Pakke med 125
Spare 1.61 DKK
2% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Kulturrør
- Til cellekultur og generel laboratoriebrug
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Kan fryses til -80 °C
- Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Farve | Neutral |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 125/Pk, 1000/Cs |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til cellekultur og generel laboratoriebrug |
| Produktlinje | SuperClear |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Maks. RCF | 3000 RCF |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |
| Vis mere Vis mindre |