Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Artikelnummer. 17265714 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylene Resin
Polypropylenharpiks
Polystyren
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Mængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 slanger/pose, 1 pose/cs
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 slanger/pose, 20 poser/cs
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Materiale Farve Mængde Pakningsstørrelse
17265714 Ikke inkluderet Polystyren Neutral 125/Pk, 1000/Cs -
16684072 Dobbeltpositionshætte Polystyren Neutral 25 rør/pose, 20 poser/Cs -
16674072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks Neutral 125 rør/pose, 8 poser/Cs -
16694072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks Neutral 25 rør/pose, 20 poser/Cs -
16664072 Dobbeltpositionshætte Polystyren Neutral 125 rør/pose, 8 poser/Cs -
16614082 Stikforsegling Polypropylenharpiks Neutral 25 rør/pose, 20 poser/Cs -
16604082 Stikforsegling Polystyren Neutral 25 rør/pose, 20 poser/Cs -
16634072 Internt stik med to positioner Polystyren Neutral 1000 rør/pose, 1 pose/Cs -
16634082 Ikke inkluderet Polypropylene Resin Neutral 1000 slanger/pose, 1 pose/cs -
16654072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Neutral 125 rør/pose, 8 poser/Cs Pakke med 1000
16644082 Ikke inkluderet Polypropylene Resin Neutral 25 slanger/pose, 20 poser/cs -
16624072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Neutral 3000 rør/pose, 1 pose/Cs -
16624082 Ikke inkluderet Polystyren Neutral 1000 slanger/pose, 1 pose/cs -
16644072 Ikke inkluderet Polystyren Neutral 125 rør/pose, 8 poser/Cs Pakke med 1000
17275704 Ikke inkluderet Polystyren Klar 3000/Pk Pakke med 3000
17285704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Neutral 1000/Pk Pakke med 1000
17255714 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks Neutral 1000/Pk -
17235714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Blå 1000/Pk Pakke med 1000
17245714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Grøn 1000/Pk -
17225714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Lilla 1000/Pk -
17215714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Rød 1000/Pk -
17205714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Orange 1000/Pk -
17275714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Neutral 125/Pk, 1000/Cs Pakke med 125
17295704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks Gul 1000/Pk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17265714 Leverandør Labcon Leverandørnr. 33253500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65 DKK
    83.70 DKK / Pakke med 125
    Spare 1.95 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Ikke inkluderet
Farve Neutral
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Mængde 125/Pk, 1000/Cs
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Maks. RCF 1500 RCF
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning