Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Artikelnummer. 17245714 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylen USP klasse VI harpiks
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 rør/pose, 1 pose/æsker
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 rør/pose, 20 poser/æsker
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Materiale Emballagemængde Farve unitSize
17245714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Grøn -
16684072 Dobbeltpositionshætte Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16674072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral -
16694072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16664072 Dobbeltpositionshætte Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral -
16614082 Stikforsegling Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16604082 Stikforsegling Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16634072 Internt stik med to positioner Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs Neutral -
16634082 Ikke inkluderet Polypropylen USP klasse VI harpiks 1000 rør/pose, 1 pose/æsker Neutral -
16654072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral Pakke med 1000
16644082 Ikke inkluderet Polypropylen USP klasse VI harpiks 25 rør/pose, 20 poser/æsker Neutral -
16624072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 3000 rør/pose, 1 pose/Cs Neutral -
16624082 Ikke inkluderet Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/æsker Neutral -
16644072 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral Pakke med 1000
17275704 Ikke inkluderet Polystyren 3000/Pk Klar Pakke med 3000
17285704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Neutral Pakke med 1000
17255714 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 1000/Pk Neutral -
17235714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Blå Pakke med 1000
17225714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Lilla -
17215714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Rød -
17205714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Orange -
17275714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125/Pk, 1000/Cs Neutral Pakke med 125
17265714 Ikke inkluderet Polystyren 125/Pk, 1000/Cs Neutral -
17295704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17245714 Leverandør Labcon Leverandørnr. 33118080009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Maks. RCF 3000 RCF
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Ikke inkluderet
Farve Grøn
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylenharpiks
Engangs Engangsbrug
Emballagemængde 1000/Pk
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)