Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylen USP klasse VI harpiks
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 rør/pose, 1 pose/æsker
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 rør/pose, 20 poser/æsker
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
Beskrivelse
- Kulturrør
- Til cellekultur og generel laboratoriebrug
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Kan fryses til -80 °C
- Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Maks. RCF | 3000 RCF |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Farve | Rød |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |