Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Artikelnummer. 16664072 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylen USP klasse VI harpiks
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 slanger/pose, 1 pose/cs
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 slanger/pose, 20 poser/cs
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Materiale Emballagemængde Farve Pakningsstørrelse
16664072 Dobbeltpositionshætte Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral -
16684072 Dobbeltpositionshætte Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16674072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral -
16694072 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16614082 Stikforsegling Polypropylenharpiks 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16604082 Stikforsegling Polystyren 25 rør/pose, 20 poser/Cs Neutral -
16634072 Internt stik med to positioner Polystyren 1000 rør/pose, 1 pose/Cs Neutral -
16634082 Ikke inkluderet Polypropylen USP klasse VI harpiks 1000 slanger/pose, 1 pose/cs Neutral -
16654072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral Pakke med 1000
16644082 Ikke inkluderet Polypropylen USP klasse VI harpiks 25 slanger/pose, 20 poser/cs Neutral -
16624072 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 3000 rør/pose, 1 pose/Cs Neutral -
16624082 Ikke inkluderet Polystyren 1000 slanger/pose, 1 pose/cs Neutral -
16644072 Ikke inkluderet Polystyren 125 rør/pose, 8 poser/Cs Neutral Pakke med 1000
17275704 Ikke inkluderet Polystyren 3000/Pk Klar Pakke med 3000
17285704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Neutral Pakke med 1000
17255714 Dobbeltpositionshætte Polypropylenharpiks 1000/Pk Neutral -
17235714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Blå Pakke med 1000
17245714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Grøn -
17225714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Lilla -
17215714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Rød -
17205714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Orange -
17275714 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 125/Pk, 1000/Cs Neutral Pakke med 125
17265714 Ikke inkluderet Polystyren 125/Pk, 1000/Cs Neutral -
17295704 Ikke inkluderet Polypropylenharpiks 1000/Pk Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 16664072 Leverandør Labcon Leverandørnr. 33283550009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1462.88 DKK / Pakke med 1000
    Spare 37.12 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 12 mm
Maks. RCF 1500 RCF
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Dobbeltpositionshætte
Farve Neutral
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Kultur
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Emballagemængde 125 rør/pose, 8 poser/Cs
Mængde 125 Rør/Taske
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bulk pakke 125
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)