Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
Artikelnummer. 16634082 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylen USP klasse VI harpiks
Polypropylenharpiks
Polystyren
Emballagemængde:
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000 rør/pose, 1 pose/æsker
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
25 rør/pose, 20 poser/æsker
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
Artikelnummer. 16634082
Brand: Labcon 33618000009
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Freezable to -80°C
  • Seal with plug or dual position caps
  • Made in USA
Specifications
Diameter (metrisk) 12 mm
Maks. RCF 3000 RCF
Produkttype Conical Tube
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Ikke inkluderet
Farve Neutral
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylen USP klasse VI harpiks
Engangs Single-use
Uddannet No
Til brug med (applikation) Culture
Længde (engelsk) 2.95 in.
Emballagemængde 1000 rør/pose, 1 pose/æsker
Mængde 1000 Tubes/Bag
Til brug med (udstyr) For Cell Culture and General Laboratory Use
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Bulk pakke 1000
Lukning inkluderet No
Rene krav ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)