Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Kulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16634072 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Dobbeltpositionshætte
Ikke inkluderet
Internt stik med to positioner
Not Included
Stikforsegling
Materiale:
Polypropylene USP Class VI Resin
Polypropylenharpiks
Polystyren
Polystyrene
Emballagemængde:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs
1000 rør/pose, 1 pose/Cs
1000/Pk
125 rør/pose, 8 poser/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs
25 rør/pose, 20 poser/Cs
3000 rør/pose, 1 pose/Cs
3000/Pk
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Natural
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 3000
Artikelnummer. 16634072
Brand: Labcon 33158000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • Kulturrør
  • Til cellekultur og generel laboratoriebrug
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Forsegl med prop eller dobbeltpositionshætter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 12 mm
Maks. RCF 1500 RCF
Produkttype Rør med rund bund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukketype Internt stik med to positioner
Farve Neutral
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Kultur
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Emballagemængde 1000 rør/pose, 1 pose/Cs
Mængde 1000/pose
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Produktlinje SuperClear™
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bulk pakke 1000
Lukning inkluderet Nej
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)