Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 1,5 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644112 Shop alle Labcon produkter
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500/pose/10 poser/etui
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Artikelnummer. 16644112
Brand: Labcon 36118750009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet.
  • Mikrocentrifugerør med skruelåg
  • Hættene inkluderer integreret ethylenpropylen O-ring
  • Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugerør
Uddannet Ja
Lukketype Påsat hætte
Maks. RCF 20,000 RCF