Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør med skruelåg
- Hættene inkluderer integreret ethylenpropylen O-ring
- Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 500/pose/10 poser/etui |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produktlinje | SuperClear™ mikrocentrifugerør |
| Vis mere |