Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 1,5 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg
Shop alle Labcon produkter
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør
- Uden skruelåg
- Fritstående
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 500 rør/pose, 10 poser/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |