Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 0,5 mL mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194038 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Produkttype:
Mikrocentrifugerør
Mikrocentrifugerør (selvstående)
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Emballage unitSize
16694112 Mikrocentrifugerør 500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs. Pakke med 500
16604122 Mikrocentrifugerør 50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs. -
16614122 Mikrocentrifugerør (selvstående) 500 rør/pose, 10 poser/Cs -
16624122 Mikrocentrifugerør (selvstående) 500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs. -
16634122 Mikrocentrifugerør (selvstående) 50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs. -
17285714 Mikrocentrifugerør 500 rør/pose, 10 poser/Cs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16694112 Leverandør Labcon Leverandørnr. 36318700009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med hætter, der inkluderer integreret ethylenpropylen O-ring
  • Mikrocentrifugerør med skruelåg
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Flade skruelåg
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Oversigt Med hætter i separate poser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear™ Mikrocentrifugerør
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Maks. RCF 20,000 RCF
Produkttype Mikrocentrifugerør