Beskrivelse
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret opløsning, der indeholder et enkelt renset glykoprotein, som giver utrolig hurtig og effektiv blokering til ELISA, IHC og western blot-analyse. At blokere mikroplader, membraner eller væv med en SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
Funktioner i SuperBlock Blocking Buffer inkluderer:
- Blokeringstid—blokerer membraner på 5 til 10 minutter og ELISA plader på 2 minutter
- Anvendelser—ELISA, western blotting, IHC; biotinfri til brug med streptavidinsystemet
- Stabilitetsbuffer—ved 4 °C i et år; opbevar blokerede plader tørre i op til 12 måneder
At blokere mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder hverken immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør den kompatibel i mange situationer, hvor traditionelle blokerende midler fejler. Bufferen er særligt effektiv til at blokere belagte polystyren-mikroplader (96-brøndplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SuperBlock (TBS) |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | SuperBlock |
| Mængde | 100 mL |