Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blokerende buffer
Artikelnummer. 13434299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
100 mL
5 L
5 Pakker
Kemisk navn eller materiale:
SuperBlock (PBS)
SuperBlock (TBS)
SuperBlock (TBS) Dry Blend
SuperBlock T20 (PBS)
SuperBlock T20 (TBS)
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 L
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
13434299 100 mL SuperBlock (PBS) 100ml
10076713 1 L SuperBlock (PBS) 1 L
11884524 5 L SuperBlock (PBS) 5 L
13444299 100 mL SuperBlock (TBS) 100ml
10016723 1 L SuperBlock (TBS) -
10426144 5 Pakker SuperBlock (TBS) Dry Blend Pakke med 5
10519293 1 L SuperBlock T20 (PBS) 1 L
10668654 1 L SuperBlock T20 (TBS) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13434299 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00 DKK
    394.65 DKK / 100ml
    Spare 80.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse.
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret opløsning, der indeholder et enkelt renset glykoprotein, som giver utrolig hurtig og effektiv blokering til ELISA, IHC og western blot-analyse. At blokere mikroplader, membraner eller væv med en SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
Funktioner i SuperBlock Blocking Buffer inkluderer:
  • Blokeringstid—blokerer membraner på 5 til 10 minutter og ELISA plader på 2 minutter
  • Anvendelser—ELISA, western blotting, IHC; biotinfri til brug med streptavidinsystemet
  • Stabilitetsbuffer—ved 4 °C i et år; opbevar blokerede plader tørre i op til 12 måneder
At blokere mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder hverken immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør den kompatibel i mange situationer, hvor traditionelle blokerende midler fejler. Bufferen er særligt effektiv til at blokere belagte polystyren-mikroplader (96-brøndplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SuperBlock (PBS)
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) ELISA
Fysisk form Væske
Produktlinje SuperBlock
Mængde 100 mL