Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blokerende buffer
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse.
Brand: Thermo Scientific™ 37536
1843.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24079" to get your promotional price.
Beskrivelse
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse. Blokering af mikroplader, membraner eller væv med en SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
Funktioner af SuperBlock Blokeringsbuffer inkluderer:• Blokering tid —blokere membraner i 5 til 10 minutter og ELISA plader på 2 minutter
•Anvendelser —ELISA, western blotting, IHC; biotinfri til brug med streptavidin-systemet
•Stabilitet —opbevarer buffer ved 4 °C i et år; Opbevar blokerede tallerkener tørt i op til 12 måneder
Blokering af mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder ingen immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør det kompatibelt i mange situationer, hvor traditionelle blokeringsmidler fejler. Bufferen er især effektiv til at blokere coatede polystyren-mikroplader (96-brøndsplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
Tekniske data
Blokerende buffer | |
ELISA | |
SuperBlock™ |
1X | |
Væske | |
1 L |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
ZI397883 | Analysecertifikat | 09/11/2024 | 37536_LITL18 PROMO,37536 |
ZF392015 | Analysecertifikat | 07/08/2024 | 37536_LITL18 PROMO,37536 |
ZC386749 | Analysecertifikat | 12/04/2024 | 37536_LITL18 PROMO,37536 |
YK378727 | Analysecertifikat | 25/01/2024 | 37536_LITL18 PROMO,37536 |
YH375527 | Analysecertifikat | 22/09/2023 | 37536_LITL18 PROMO,37536 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Chemicals Monthly Promotion
Take advantage of our exclusive monthly promotions on high-quality chemicals.Promo Code: 24203Expires: 2025-08-31
New Offer Save Up to 84% -
Thermo Scientific
,
Thermo Scientific Pierce
Protein Biology Essentials Promotion
Our top products empowering your research from start to finishPromo Code: 24079Expires: 2025-12-30
-
Multiple Manufacturers
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Reliable performance. Special prices.Happier researchers.Promo Code: 24128Expires: 2025-08-31