Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blokerende buffer
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse.
Brand:  Thermo Scientific™ 37545
2128.97 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24128" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10426144
  • 2305.00 DKK / Pakke med 5
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse. Blokering af mikroplader, membraner eller væv med en SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
Funktioner af SuperBlock Blokeringsbuffer inkluderer:
Blokering tid —blokere membraner i 5 til 10 minutter og ELISA plader på 2 minutter
Anvendelser —ELISA, western blotting, IHC; biotinfri til brug med streptavidin-systemet
Stabilitet —opbevarer buffer ved 4 °C i et år; Opbevar blokerede tallerkener tørt i op til 12 måneder
Blokering af mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder ingen immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør det kompatibelt i mange situationer, hvor traditionelle blokeringsmidler fejler. Bufferen er især effektiv til at blokere coatede polystyren-mikroplader (96-brøndsplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Blocking Buffer, tør blanding
Pulver
5 pakker
ELISA
SuperBlock™
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
PartinummerZI403424 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/10/2024 Katalognummer37545
PartinummerZC382976 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/04/2024 Katalognummer37545
PartinummerXJ354272 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2022 Katalognummer37545
PartinummerSPECS CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2022 Katalognummer37545
PartinummerXE346445 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2022 Katalognummer37545
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blokerende buffer > SuperBlock (TBS ) Blocking Buffer, tørblanding, 5 pakker