Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blokering Buffer, blotting
Artikelnummer. 10781195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer, blotting
SuperBlock (TBS ) Blokering Buffer, blotting
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10781195 SuperBlock (PBS) Blocking Buffer, blotting 1 L
10678654 SuperBlock (TBS ) Blokering Buffer, blotting 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37517
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting er en optimeret PBS-løsning, der indeholder et protein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering til western blot-analyse.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting er en optimeret PBS-løsning, der indeholder et protein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering til western blot-analyse. Blokering af mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
Funktioner af SuperBlock Blokerende buffer, blotting inkluderer:
Hurtig —blokering af membraner på 5 til 10 minutter
Fleksibel —garanteret at være biotinfri til brug med streptavidin-systemet
Lav baggrund —giver ikke-serumproteinopløsningen et højt signal-til-støj-forhold
Stabil opbevaringsbuffer —ved 4 C °i et år; Opbevar blokerede tallerkener tørt i op til 12 måneder
Blokering af mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder ingen immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør det kompatibelt i mange situationer, hvor traditionelle blokeringsmidler fejler. Bufferen er især effektiv til at blokere coatede polystyren-mikroplader (96-brøndsplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Oversigt SuperBlock (PBS) Blocking Buffer, blotting
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Western Blot
Fysisk form Væske
Produktlinje SuperBlock
Mængde 1 L