Få mere at vide
Hamilton™ Super sprøjte Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 11523524
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
1,5 l
2000 ml
Inkluderer:
Ingen nål medfølger
Ingen nål tilgængelig
Model-:
S0500
S1000
S1500
S2000
Tilslutningstype:
Luer-lås
Tracheal Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer Model- Tilslutningstype Pakningsstørrelse
11523524 1000 ml Ingen nål tilgængelig S1000 Tracheal Adapter Hver
11587884 500 ml Ingen nål tilgængelig S0500 Tracheal Adapter Hver
10885780 2000 ml Ingen nål medfølger S2000 Luer-lås Hver
11577884 500 ml Ingen nål medfølger S0500 Luer-lås Hver
10379837 1000 ml Ingen nål medfølger S1000 Luer-lås Hver
11547984 1,5 l Ingen nål medfølger S1500 Luer-lås Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11523524 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10095.00 DKK
    9110.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 984.44 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Stor volumen GASTIGHT sprøjte ideel til dispensering af volumener fra 50mL op til 2L. Super Sprøjten er den eneste Hamilton sprøjte, der er lavet med en akryl cylinder i stedet for en glas cylinder.
Super sprøjteafslutninger
  • Trachael- Denne terminering accepterer fleksible slanger med en indre diameter på 5/8 tomme
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 ml og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Needle Point Styles (Point styles er tilgængelige på Kel-f Hub og Metal Hub Needles)
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
  • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 33-10. Specielle punktstile såsom 30° , 45° , eller enhver anden vinkel er tilgængelige efter anmodning
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26& 22
†Ingen nål tilgængelig
Tekniske data
Materiale Akryl (tønde)
Til brug med (applikation) Til luftprøveudtagning, klargøring af gasstandarder, kalibrering af reservoirer, pneumografer og spirometre
Inkluderer Ingen nål tilgængelig
Produkttype Generel sprøjte
Model- S1000
Volumen (metrisk) 1000 ml
Tilslutningstype Tracheal Adapter